Learn More
Acide 1,4-cyclohexanedicarboxylique, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496336 100 g 100g
11406346 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23125.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1076-97-7 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1076-97-7
Formule moléculaire C8H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Numéro MDL MFCD00001465
Clé InChI PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, hexahydroterephthalic acid, trans-hexahydroterephthalic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxybic acid, cis-hexahydroterephthalic acid, 1,4-dicarboxycyclohexane
CID PubChem 14106
Nom IUPAC Acide cyclohexane1,4dicarboxylique
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion >300°C
Point d’éclair 235°C (455°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1870377
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%