Learn More
1,4-cyclohexanediméthanol, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432788 100 g 100g
11442788 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16769.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 105-08-8 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
CHDM is a precursor to polyesters. It is one of the most important co-monomers for production of polyethylene terephthalate (PET), or polyethylene terephthalic ester (PETE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le CHDM est un précurseur des polyesters. Il s’agit de l’un des comonomères les plus importants pour la production de polyéthylène téréphtalate (PET) ou d’ester téréphtalique en polyéthylène (PETE).
Solubilité
Miscible à l’eau, au glycoléther et aux cétones.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-08-8
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Numéro MDL MFCD00001512,MFCD00066360
Clé InChI YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
CID PubChem 7735
Nom IUPAC [4-(hydroxyméthyl)cyclohexyl]méthanol
SMILES OCC1CCC(CO)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Cyclohexanedimethanol
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion ∼30°C
Densité 1.04
Point d’ébullition 282°C to 284°C
Point d’éclair 161°C (322°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1902271
Informations sur la solubilité Miscible with water,glycolether and ketones.
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Cyclohexanedimethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Cyclohexanedimethanol