Learn More
1,4-cyclohexanedione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498973 100 g 100g
11488973 25 g 25g
11408983 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498973 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11100.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 637-88-7 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
1,4-Cyclohexanedione is used in the preparation of 1,4 benzoquinone and bromoorganics. It is also used to study the influence of visible light on the bromate-1,4-cyclohexanedione-ferroin oscillating reaction. It plays a vital role in pharmaceuticals, plant growth regulator and as a conducting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,4-cyclohexanedione est utilisée dans la préparation de 1,4benzoquinone et de bromoorganiques. Elle est également utilisée pour étudier lʼinfluence de la lumière visible sur la réaction oscillante de bromate-1,4-cyclohexanedione-ferroïne. Elle joue un rôle fondamental dans les produits pharmaceutiques, comme régulateur de croissance des plantes et comme matériau conducteur.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-88-7
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.128
Numéro MDL MFCD00001606
Clé InChI DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
CID PubChem 12511
ChEBI CHEBI:28286
Nom IUPAC Cyclohexane-1,4-dione
SMILES C1CC(=O)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Cyclohexanedione
Point de fusion 77°C to 78°C
Point d’ébullition 132°C (20 mmHg)
Point d’éclair 132°C (269°F)
Quantité 100 g
Beilstein 774152
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and ethanol.
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 98%