Learn More
1,4-cyclohexanedione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11924841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11924841 250 g Flacon en verre 250g
10285480 10 g Flacon en verre 10g
10245530 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11924841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154832500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 637-88-7 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-88-7
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Clé InChI DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
CID PubChem 12511
ChEBI CHEBI:28286
Nom IUPAC Cyclohexane-1,4-dione
SMILES C1CC(=O)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Cyclohexanedione
Point de fusion 76.0°C to 80.0°C
Couleur Beige à jaune
Point d’ébullition 112°C (26.0 hPa)
Point d’éclair 132°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H8(=O)2
Quantité 250 g
Beilstein 07,556
Fieser 01,178
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins