Learn More
1,4-Cyclohexanedione bis(éthylène acétal), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485676 10 g 10g
11495676 50 g 50g
11405686 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20784.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 183-97-1 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 183-97-1
Formule moléculaire C10H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 200.234
Numéro MDL MFCD00010851
Clé InChI YSMVSEYPOBXSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cyclohexanedione bis ethylene ketal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4.2 tetradecane, 1,4-cyclohexanedione bis ethylene acetal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4,2,4,2 tetradecane, 1,4-cyclohexanedione bis ethyleneketal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4^ 8 .2^ 5 tetradecane, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4?.2? tetradecane, maybridge1_006651, 1,4-cyclohexanedione ethyleneketal
CID PubChem 135986
Nom IUPAC 1,4,9,12-tetraoxadispiro[4.2.4^}8.2^{5}]tétradecane
SMILES C1CC2(CCC13OCCO3)OCCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Cyclohexanedione bis(ethylene acetal)
Point de fusion 79°C to 80°C
Point d’ébullition 75°C to 85°C (0.5 mmHg)
Quantité 10 g
Poids de la formule 200.23
Pourcentage de pureté 99%