Learn More
1,4-Cyclohéxanedione monoéthylène acétal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428603 5 g 5g
11438603 25 g 25g
11448603 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428603 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10408.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 4746-97-8 | C8H12O3 | 156.181 g/mol
1,4-Cyclohexanedione is used in the preparation of series of potent analgesic compounds. 1,4-Cyclohexanedione is also used as a building block in the synthesis of tritium labelled probes for the autoradiography study of the dopamine reuptake complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,4-cyclohexanedione est utilisée dans la préparation de séries de composés analgésiques puissants. La 1,4-cyclohexanedione est également utilisée comme bloc de construction dans la synthèse de sondes marquées au tritium pour lʼétude dʼautoradiographie du complexe de recaptage de la dopamine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Assurez une ventilation adéquate pendant l’utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4746-97-8
Formule moléculaire C8H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 156.181
Numéro MDL MFCD00010214
Clé InChI VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one
CID PubChem 567415
Nom IUPAC 1,4-dioxaspiro[4,5]décan-8-one
SMILES C1CC2(CCC1=O)OCCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal
Point de fusion 72°C to 75°C
Quantité 5 g
Beilstein 117631
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform & methanol.
Poids de la formule 156.18
Pourcentage de pureté 97%