Learn More
1,4-Cyclohexanedione Monoéthylène Acétal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Cyclohexanedione Monoethylene Acetal |
| CAS | 4746-97-8 |
| Formule moléculaire | C8H12O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one, 1,4-Cyclohexanedione Cyclic Ethylene Monoketal, 1,4-Cyclohexanedione Mono(ethylene Ketal), 1,4-Cyclohexanedione Monoethylene Ketal, 1,4-Cyclohexanedione Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, 4,4-(Ethylenedioxy)cyclohexanone, 6,10-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one, 8-Oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane, Cyclohexane-1,4-dione Mono(ethylene Glycol Ketal) |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h1-6H2 |
| SMILES | O=C1CCC2(CC1)OCCO2 |
| Nom IUPAC | 1,4-dioxspiro[4,5]décan-8-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.18 |
| Poids de la formule | 156.0786 |