Learn More
1,4-Cyclohexanedione Monoéthylène Acétal, TRC
Code produit 30350106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350106 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9879555G
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Cyclohexanedione Monoethylene Acetal
CAS 4746-97-8
Formule moléculaire C8H12O3
Quantité 5 g
Synonyme 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one, 1,4-Cyclohexanedione Cyclic Ethylene Monoketal, 1,4-Cyclohexanedione Mono(ethylene Ketal), 1,4-Cyclohexanedione Monoethylene Ketal, 1,4-Cyclohexanedione Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, 4,4-(Ethylenedioxy)cyclohexanone, 6,10-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one, 8-Oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane, Cyclohexane-1,4-dione Mono(ethylene Glycol Ketal)
Formule InChI InChI=1S/C8H12O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h1-6H2
SMILES O=C1CCC2(CC1)OCCO2
Nom IUPAC 1,4-dioxspiro[4,5]décan-8-one
Poids moléculaire (g/mol) 156.18
Poids de la formule 156.0786