Learn More
1,4-Cyclohexanedione, TRC
Code produit 30367146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30367146 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367146 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98799025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Cyclohexanedione
CAS 637-88-7
Formule moléculaire C6H8O2
Quantité 25 g
Synonyme 1,4-Dioxocyclohexane, NSC 7192, Tetrahydroquinone
Formule InChI InChI=1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2
SMILES O=C1CCC(=O)CC1
Nom IUPAC Cyclohexane-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 112.13