Learn More
1,4-Cyclohexanedione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Cyclohexanedione |
| CAS | 637-88-7 |
| Formule moléculaire | C6H8O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1,4-Dioxocyclohexane, NSC 7192, Tetrahydroquinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2 |
| SMILES | O=C1CCC(=O)CC1 |
| Nom IUPAC | Cyclohexane-1,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 112.13 |