Learn More
1,4-Cyclohexanedione, TRC
Product Code. 30356567
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30356567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30356567 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC987990100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,4-Cyclohexanedione
CAS 637-88-7
Formule moléculaire C6H8O2
Quantité 100 g
Synonyme 1,4-Dioxocyclohexane, NSC 7192, Tetrahydroquinone
Formule InChI InChI=1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2
SMILES O=C1CCC(=O)CC1
Nom IUPAC Cyclohexane-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 112.13