Learn More
1,4-Di-2-furoyl-piperazine, TRC
Code produit 30381241
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381241 500 mg
30383330 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30381241 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD445090500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31350-27-3
Formule moléculaire C14 H14 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 274.27
Synonyme 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. M (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. B (EP)
Nom IUPAC [4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-(furan-2-yl)methanone
SMILES O=C(N1CCN(CC1)C(=O)c2occc2)c3occc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H14N2O4/c17-13(11-3-1-9-19-11)15-5-7-16(8-6-15)14(18)12-4-2-10-20-12/h1-4,9-10H,5-8H2
Poids de la formule 274.0954