Learn More
1,4-Di(bromométhyl)benzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Di(bromomethyl)benzene |
| CAS | 623-24-5 |
| Formule moléculaire | C8H8Br2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 1,4-Bis(bromomethyl)benzene, 1,4-Xylylene Dibromide, 4-Bromomethylbenzyl Bromide, p-Xylylene Bromide, NSC 6226 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | BrCc1ccc(CBr)cc1 |
| Nom IUPAC | 1,4-bis(brométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 263.96 |
| Poids de la formule | 261.8993 |