Learn More
1,4-Di(hydroxyméthyl)benzène, TRC
Code produit 30379129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30379129 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379129 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4523451G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Phenylenedimethanol
CAS 589-29-7
Formule moléculaire C8 H10 O2
Quantité 1 g
Synonyme 1,4-Benzenedimethanol, p-Xylene-α,α'-diol (6CI,7CI,8CI), 1,4-Bis(hydroxymethyl)benzene, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene, 1,4-Dimethylolbenzene, 1,4-Phenylenedimethanol, 1,4-Xylylene glycol, 4-(Hydroxymethyl)benzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol, NSC 5097, Terephthalyl alcohol, [4-(Hydroxymethyl)phenyl]methanol, p-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol, p-Benzenedimethanol, p-Bis(hydroxymethyl)benzene, p-Xylene dimethanol, p-Xylene glycol, p-Xylylene glycol, p-Xylylene-α,α'-diol, p-Xylylenediol, α,α'-Dihydroxy-p-xylene, α,α'-p-Xylenediol
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
SMILES OCc1ccc(CO)cc1
Nom IUPAC [4-(hydroxyméthyl)phényl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 138.16
Poids de la formule 138.0681