Learn More
1,4-Di-n-butoxy-2-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11430598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430598 100 g -
11410598 5 g 5g
11420598 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24709.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-15-9
Formule moléculaire C14H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 267.33
Numéro MDL MFCD00272266
Clé InChI UVLGMZCLSQBSPZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 67265
Nom IUPAC 1,4-Dibutoxy-2-nitrobenzène
SMILES CCCCOC1=CC=C(OCCCC)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 1,4-Di-n-butoxy-2-nitrobenzene
Quantité 100 g
Synonyme 2,5-di-n-butoxynitrobenzene, benzene,1,4-dibutoxy-2-nitro, benzene,4-dibutoxy-2-nitro, 1,4-di-n-butoxy-2-nitrobenzene, benzene, 1,4-dibutoxy-2-nitro
Poids de la formule 267.33
Pourcentage de pureté 98%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.