Learn More
1,4-di-n-butylbenzène, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489029
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15489029 1 g 1g
15499029 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16396.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1571-86-4 | C14H22 | 190.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1571-86-4
Formule moléculaire C14H22
Poids moléculaire (g/mol) 190.33
Numéro MDL MFCD01076591
Clé InChI VGQOZYOOFXEGDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-di-n-butylbenzene, benzene, 1,4-dibutyl, p-dibutylbenzol, p-dibutylbenzene, acmc-209dfm, p-di-tert-butyl benzene
CID PubChem 519170
Nom IUPAC 1,4-dibutylbenzène
SMILES CCCCC1=CC=C(CCCC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Di-n-butylbenzene
Point de fusion -31°C
Densité 0.856
Point d’ébullition 227°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.489
Quantité 1 g
Beilstein 1858055
Poids de la formule 190.33
Pourcentage de pureté ≥97%