Learn More
1,4-di-tert-butylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453367 25 g 25g
11443367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17146.14
CAS: 1012-72-2 | C14H22 | 190.33 g/mol
1,4-di-tert-butylbenzene (DTBB) is used as a crystallized form from several organic solvents to study the effect of solvents and crystallization conditions on its habit. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other organic compounds for the finished products of such as curing agents, engineering plastics and cross-linking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-di-tert-butylbenzène (DTBB) est utilisé sous forme cristallisée à partir de plusieurs solvants organiques pour étudier l’effet des solvants et des conditions de cristallisation sur son habitus. Il est également utilisé comme solvant et intermédiaire dans la fabrication d’autres composés organiques pour des produits finis tels que les agents de durcissement, les plastiques d’ingénierie et les agents de réticulation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éthanol, le benzène, le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable à des températures et des pressions normales. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1012-72-2
Formule moléculaire C14H22
Poids moléculaire (g/mol) 190.33
Numéro MDL MFCD00008836
Clé InChI OOWNNCMFKFBNOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-di-tert-butylbenzene, p-di-tert-butylbenzene, benzene, p-di-tert-butyl, benzene, 1,4-bis 1,1-dimethylethyl, unii-55ptx4kh71, bis 1,1-dimethylethyl benzene, benzene, bis 1,1-dimethylethyl, 1,4-di-t-butylbenzene, acmc-2097up, 1,4-bis tert-butyl benzene
CID PubChem 13895
Nom IUPAC 1,4-ditert-butylbenzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Di-tert-butylbenzene
Point de fusion 75°C to 79°C
Densité 0.985
Point d’ébullition 236°C
Quantité 25 g
Beilstein 1617000
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in ethanol,benzene,carbon tetrachloride.
Poids de la formule 190.33
Pourcentage de pureté 98%