Learn More
1,4-diacétoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484220 100 g 100g
11474220 25 g 25g
11400067 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484220 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20987.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1205-91-0 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1205-91-0
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00011643
Clé InChI AKOGNYJNGMLDOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diacetoxybenzene, hydroquinone diacetate, p-diacetoxybenzene, 1,4-benzenediol, diacetate, p-phenylene diacetate, hydroquinone, diacetate, 4-acetyloxy phenyl acetate, 1,4-phenylene diacetate, 1,4-benzenediol, 1,4-diacetate, benzene-1,4-diyl diacetate
CID PubChem 71006
Nom IUPAC Acétate (4-acétyloxyphényle)
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diacetoxybenzene
Point de fusion 119°C to 122°C
Quantité 100 g
Beilstein 1912233
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 98%