Learn More
1,4-Diacetylbenzene, 95%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Diacetylbenzene |
| CAS | 1009-61-6 |
| Formule moléculaire | C10H10O2 |
| Numéro MDL | MFCD00008750 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | CC(C1=CC=C(C(C)=O)C=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.19 |
| Pourcentage de pureté | 95% |