Learn More
1,4-Diaminoanthraquinone, tech. 90 %
Code produit 11464220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464220 25 g 25g
11419446 100 g 100g
11429446 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464220 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19156.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Utiliser comme intermédiaire de colorants synthétiques. Utilisez des colorants réducteurs à l’anthraquinone ainsi que des colorants de dispersion et des colorants acides et des produits intermédiaires. Lui-même pour disperser les colorants violets. La 1,4-diaminoanthraquinone oxydée avec différents atomes de métaux donne lieu à la réalisation de polymères de coordination composés de molécules de ligand dysfonctionnelles liées par des atomes de métaux. 1, 4-diaminoanthraquinone a des applications de cellules solaires. Une diode photoconductrice hybride Si/poly (1, 4-diaminoanthraquinone) pour les applications de capteurs optiques. Agit comme l’incorporation séquentielle du médiateur dans la détection électrochimique du glucose sur une électrode en or.
Solubilité
Soluble dans le benzène, la pyridine, les difficultés, légèrement soluble dans l’acétate d’aniline chaud, l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-95-0
Formule moléculaire C14H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.25
Numéro MDL MFCD00001224
Clé InChI FBMQNRKSAWNXBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diaminoanthraquinone, disperse violet 1, krisolamine, 9,10-anthracenedione, 1,4-diamino, grasol violet r, seacyl violet r, acetate red violet r, 1,4-diamino anthraquinone, setacyl violet r, oil violet r
CID PubChem 31420
Nom IUPAC 1,4-diaminoanthracène-9,10-dione
SMILES NC1=CC=C(N)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diaminoanthraquinone
Point de fusion 260°C to 265°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 2216556
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,pyridine,the difficulties,slightly soluble in hot aniline acetate,ethanol.
Poids de la formule 238.25
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique