Learn More
1,4-Diaminoanthraquinone, TRC
Code produit 30353069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30353069 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30353069 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD416080500G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Disperse Violet 1
CAS 128-95-0
Formule moléculaire C14H10N2O2
Quantité 500 g
Synonyme 9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, Anthraquinone, 1,4-diamino- (8CI), Cibacet Violet 2R (6CI), 1,4-Diamino-9,10-anthracenedione, 1,4-Diamino-9,10-anthraquinone, 1,4-Diaminoanthraquinone, Acetate Red Violet R, Acetoquinone Light Heliotrope NL, Acetylon Fast Red Violet R, Akasperse Violet 3R, Amacel Heliotrope R, Amaplast Red Violet P 2R, Artisil Direct Violet 2RP, Artisil Violet 2RP, C.I. 61100, C.I. Disperse Violet 1, C.I. Solvent Violet 11, Celanthrene Red Violet R, Celliton Fast Red Violet, Celliton Fast Red Violet RN, Celliton Fast Red Violet RNA-CF, Celliton Fast Violet R, Celliton Red Violet RN, Celutate Red Violet RH, Cibacet Violet 2RI, Cibacet Violet E 2R, Cilla Fast Red Violet RN, Diacelliton Fast Violet 3R, Diacelliton Fast Violet 5R, Disperse Violet 1, Disperse Violet K, Dispersol Violet B 2RA, Duranol Violet 2R, Fenacet Fast Violet 5R, Gracet Violet 2R, Grasol Violet R, Interchem Acetate Red Violet RRLF, Interchem Acetate Violet R, Interchem Hisperse Violet 2RH, Krisolamine, Microsetile Violet 3R, Miketon Fast Red Violet R, NSC 63807, NSC 7833, Nacelan Violet 4R, Nyloquinone Violet R, Oil Violet R, Oracet Violet 2R, Perliton Violet 3R, Resiren Violet TR, Serilene Brilliant Violet 2R, Serisol Brilliant Violet 2R, Setacyl Violet P-R, Setacyl Violet R, Setile Violet 3R, Smoke Violet LK 6064, Solvent Violet 11, Sudan Violet, Supracet Brilliant Violet 3R, Transetile Violet P 3R, Violet 14447
Formule InChI InChI=1S/C14H10N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H,15-16H2
SMILES Nc1ccc(N)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
Nom IUPAC 1,4-diaminoanthragène-9,10-dione
Poids moléculaire (g/mol) 238.24
Poids de la formule 238.0742