Learn More
1,4-Diaminobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10386410 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10386410 25 g Flacon en verre 25g
10316130 100 g Flacon en verre 100g
10326130 500 g Flacon en verre 500g
10267363 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10386410 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.15€
    42.65€ / 25g
    Économisez 8.50€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-60-1 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-60-1
Formule moléculaire C4H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008235
Clé InChI KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
CID PubChem 1045
ChEBI CHEBI:17148
Nom IUPAC butane-1,4-diamine
SMILES C(CCN)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Diaminobutane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 27.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8770g/mL
Point d’ébullition 158.0°C to 160.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)4NH2
Indice de réfraction 1.4560 to 1.4610
Quantité 25 g
Beilstein 04,264
Merck Index 15,8058
Gravité spécifique 0.877
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (20°C).
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diaminobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.