Learn More
Dichlorhydrate de 1,4-Diaminobutane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10229453 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10229453 100 g Flacon en verre 100g
10430681 5 g Flacon en verre 5g
10175220 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10229453 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215111000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 333-93-7 | C4H12N2·2HCl | 161.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-93-7
Formule moléculaire C4H12N2·2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 161.08
Numéro MDL MFCD00012526
Clé InChI XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
CID PubChem 9532
Nom IUPAC butane-1,4-diamine ; dichlorhydrate
SMILES C(CCN)CN.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Diaminobutane dihydrochloride
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 280.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)4NH2·2HCl
Quantité 100 g
Beilstein 04, 264
Merck Index 15, 8058
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 161.08
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.