Learn More
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16449426
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16449426 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY1781
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 1,4-Diaminobutane (Putrescine) dihydrochloride is an endogenous metabolite, acts as an indicator of pollution-induced stress in higher plants: barley and rape stressed with Cr(III) or Cr(VI).
1,4-Diaminobutane (Putrescine) dihydrochloride is an endogenous metabolite, acts as an indicator of pollution-induced stress in higher plants: barley and rape stressed with Cr(III) or Cr(VI).
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
CAS 333-93-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H14Cl2N2
Quantité 100 mg
Synonyme Putrescine dihydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (310.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (62.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCCCN.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 161.07
Poids de la formule 161.07
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism