Learn More
1,4-Diaminobutane, TRC
Code produit 30136904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136904 25 g 25g
30135224 100 g 100g
30005187 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136904 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41602525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-60-1
Formule moléculaire C4 H12 N2
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Synonyme Tetramethylenediamine (7CI), 1,4-Butylenediamine, 1,4-Diamino-n-butane, 1,4-Diaminobutane, 1,4-Tetramethylenediamine, NSC 60545, Putramine, Putrascine, Putrescin, Putrescine, α,ω-Butanediamine
Nom IUPAC butane-1,4-diamine
SMILES NCCCCN
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,4-Diaminobutane
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
Poids de la formule 88.1