Learn More
1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712515 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712515 25 g Flacon en verre 25g
10214620 100 g Flacon en verre 100g
10060770 500 g Flacon en verre 500g
11966511 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10712515 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112470250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 280-57-9 | C6H12N2 | 112.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 280-57-9
Formule moléculaire C6H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00006689
Clé InChI IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
CID PubChem 9237
Nom IUPAC 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
SMILES C1CN2CCN1CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 155.0°C to 160.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 174.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Fieser 01,1203; 02,99; 04,119; 05,176; 06,157; 07,86; 11,153; 12,155; 13,92; 15,109
Merck Index 15,9834
Gravité spécifique 1.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: 46g/100mL (26°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Point de sublimation 20 °C
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux hygroscopiques
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.