Learn More
1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11966511 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11966511 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10712515 25 g Flacon en verre 25g
10214620 100 g Flacon en verre 100g
10060770 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11966511 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112470025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 280-57-9 | C6H12N2 | 112.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 280-57-9
Formule moléculaire C6H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00006689
Clé InChI IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
CID PubChem 9237
Nom IUPAC 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
SMILES C1CN2CCN1CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 155.0°C to 160.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 174.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Fieser 01,1203; 02,99; 04,119; 05,176; 06,157; 07,86; 11,153; 12,155; 13,92; 15,109
Merck Index 15,9834
Gravité spécifique 1.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: 46g/100mL (26°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Point de sublimation 20 °C
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux hygroscopiques
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.