Learn More
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11407866
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11407866 500 g 500g
11497856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11407866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14003.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 280-57-9 | C6H12N2 | 112.176 g/mol
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane is used as polyurethane catalyst, Balis-Hillman reaction catalyst complexing ligand and lewis base. It finds use in dye lasers and in mounting samples for fluorescence microscopy and as anti-fade reagent shown to scavenge free radicals due to flurochrome excitation of fluorochromes. Further, it is an oxidation and polymerization catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane est utilisé comme catalyseur de polyuréthane, ligand complexant de catalyseur dans la réaction de Balis-Hillman et base de Lewis. Il trouve son utilisation dans les lasers à colorants et dans le montage d’échantillons pour la microscopie par fluorescence et comme réactif anti-décoloration démontré pour récupérer les radicaux libres en raison de l’excitation des fluorochromes par le fluorochrome. De plus, il s’agit d’un catalyseur d’oxydation et de polymérisation.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone, le benzène, l’éthanol et la méthyléthylcétone.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 280-57-9
Formule moléculaire C6H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 112.176
Numéro MDL MFCD00006689
Clé InChI IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
CID PubChem 9237
Nom IUPAC 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
SMILES C1CN2CCN1CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Point de fusion 155°C to 160°C
Densité 1.14
Point d’ébullition 174°C to 176°C
Point d’éclair 62°C (143°F)
Odeur Amine-like
Quantité 500 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 103618
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9669
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,benzene,ethanol and methyl ethyl ketone.
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane