Learn More
(+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]décane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498937 250 mg 250mg
15488937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52305.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4430-75-5 | C8H16N2 | 140.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-75-5
Formule moléculaire C8H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 140.23
Numéro MDL MFCD01098257
Clé InChI ONHPOXROAPYCGT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme octahydro-1h-pyrido 1,2-a pyrazine, octahydro-2h-pyrido 1,2-a pyrazine, octahydro-pyrido 1,2-a pyrazine, 1,4-diazabicyclo 4.4.0 decane, octahydro-1h-pyrido 1,2-a piperazine, chembl98511, octahydropyrido 1,2-a pyrazine, 2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1h-pyrido 1,2-a pyrazine, +/--1,4-diazabicyclo, octahydropyrido 1,2-a-pyrazine
CID PubChem 2876391
Nom IUPAC octahydro-1H-pyrido[1,2-a]pyrazine
SMILES C1CCN2CCNCC2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
Point d’ébullition 68°C to 72°C (3 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3267
Poids de la formule 140.23
Pourcentage de pureté ≥98%