Learn More
(+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]décane, TRC
Code produit 30368704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368704 500 mg 500mg
30368170 250 mg 250mg
30355409 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368704 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD417580500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-75-5
Formule moléculaire C8H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 140.23
Nom IUPAC 2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1H-pyrido[1,2-a]pyrazine
SMILES C1CCN2CCNCC2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H16N2/c1-2-5-10-6-4-9-7-8(10)3-1/h8-9H,1-7H2
Poids de la formule 140.1313