Learn More
1,4-Diazépane, 97 %, Maybridge
Code produit 10157384
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10157384 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10157384 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01866DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 505-66-8
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.165
Clé InChI FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
CID PubChem 68163
Nom IUPAC 1,4-diazépine
SMILES C1CNCCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Diazepane
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 95%