Learn More
1,4-Dibenzoylbenzène, 99 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11499962
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11499962 5 g 5g
11409972 25 g 25g
11419972 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11499962 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12070.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3016-97-5
Formule moléculaire C20H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 286.33
Numéro MDL MFCD00014087
Clé InChI NPENBPVOAXERED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-dibenzoylbenzene, 1,4-phenylenebis phenylmethanone, methanone, 1,4-phenylenebis phenyl, p-dibenzoylbenzene, 4-benzoylbenzophenone, 4-benzoylphenyl phenyl methanone, phenyl 4-phenylcarbonyl phenyl ketone, acmc-1cqof, 4-benzoylphenyl-phenylmethanone
CID PubChem 76395
Nom IUPAC (4-benzoylphényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibenzoylbenzene
Point de fusion 161°C to 165°C
Quantité 5 g
Beilstein 1880440
Poids de la formule 286.33
Pourcentage de pureté 99%