Learn More
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzène 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482377 100 g 100g
11462377 5 g 5g
11472377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14248.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 327-51-5 | C6H2Br2F2 | 271.887 g/mol
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene has been used in the preparation of 1,2,4,5-tetrakis(phosphino)-3,6-difluorobenzenes and poly(2,5-difluoro-2,5-didodecyl-4,4-biphenylylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-dibromo-2,5-difluorobenzène a été utilisé dans la préparation des 1,2,4,5-tétrakis(phosphino)-3,6-difluorobenzènes et du poly(2,5-difluoro-2′,5′-didodécyl-4,4′-biphénylylène.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 327-51-5
Formule moléculaire C6H2Br2F2
Poids moléculaire (g/mol) 271.887
Numéro MDL MFCD00000346
Clé InChI GLVMLJCMUBZVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-dibromo-2,5-difluoro-benzene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-difluoro, 2,5-difluoro-1,4-dibromo benzene, maybridge1_003946, pubchem3441, acmc-1cmi9, chemwish ic06783, ksc495q1l, emolecules 493137, 2,5-dibromo-1,4-difluorobenzene
CID PubChem 67596
Nom IUPAC 1,4-dibromo-2,5-difluorobenzène
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)F)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Point de fusion 60°C to 64°C
Point d’ébullition 96°C (20 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 2250095
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 271.89
Pourcentage de pureté 98%