Learn More
1,4-dibromo-2,5-diméthoxybenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428697 50 g 50g
11418697 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19858.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2674-34-2 | C8H8Br2O2 | 295.958 g/mol
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2674-34-2
Formule moléculaire C8H8Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 295.958
Numéro MDL MFCD00025694
Clé InChI CHCLRVOURKGRSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromo-1,4-dimethoxybenzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethoxy-benzene, 2,5-dibromohydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethoxy, pubchem16840, acmc-209gsv, maybridge1_005131, ksc496i0h, 2,5-dibromo-4-methoxyanisole, 1,4-dibromo-3,6-dimethoxybenzene
CID PubChem 231240
Nom IUPAC 1,4-dibromo-2,5-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC(=C(C=C1Br)OC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
Point de fusion 144°C to 148°C
Quantité 50 g
Beilstein 1953103
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 295.96
Pourcentage de pureté ≥98%