Learn More
1,4-dibromo-2,5-diméthylbenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10642192 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10642192 50 g Flacon en verre 50g
10455295 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10642192 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 279010500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1074-24-4 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1074-24-4
Formule moléculaire C8H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 263.96
Numéro MDL MFCD00000091
Clé InChI QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-dimethyl-1,4-dibromobenzene, 2,5-dibromo-4-xylene, 2,4-dibromobenzene, p-xylene,5-dibromo, pubchem14829, acmc-1c2tg
CID PubChem 66175
Nom IUPAC 1,4-dibromo-2,5-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(Br)=C(C)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dibromo-2, 5-dimethylbenzene
Point de fusion 72.0°C to 75.0°C
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5430 to 1.5450
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Poids de la formule 263.95
Pourcentage de pureté 98+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.