Learn More
1,4-dibromo-2-fluorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429187 100 g 100g
11419187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21281.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1435-52-5 | C6H3Br2F | 253.896 g/mol
It is used in preparation of 1,4-bis(2-hydroxy-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation de 1,4-Bis(2-hydroxy-2 -méthyl-3 -butynyl)-2 -fluorobenzène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1435-52-5
Formule moléculaire C6H3Br2F
Poids moléculaire (g/mol) 253.896
Numéro MDL MFCD00010603
Clé InChI WNSNPGHNIJOOPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromo-fluorobenzene, 2-fluoro-4-bromobromobenzene, 4-bromo-2-fluorobromobenzene, 2,5-dibromofluorobenzene, benzene, 1,4-dibromo-2-fluoro, 1,4-dibromo-2-fluorobenzene, 2,5-dibromo-1-fluorobenzene, pubchem3448, ksc494g9h, 1,4-dibromo-2-fluoro-benzene
CID PubChem 137004
Nom IUPAC 1,4-dibromo-2-fluorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
Point de fusion 33°C to 35°C
Point d’ébullition 216°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Quantité 100 g
Beilstein 3236451
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 253.91
Pourcentage de pureté 98%