Learn More
1,4-Dibromo-2-méthylbenzène, TRC
Code produit 30378271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30378271 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378271 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD425883500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-dibromotoluene
CAS 615-59-8
Formule moléculaire C7 H6 Br2
Quantité 500 mg
Synonyme Benzene, 1,4-dibromo-2-methyl-, Toluene, 2,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 1,4-Dibromo-2-methylbenzene, 1,4-Dibromotoluene, 2,5-Dibromotoluene, 3,6-Dibromotoluene, NSC 6222
Formule InChI InChI=1S/C7H6Br2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cc(Br)ccc1Br
Nom IUPAC 1,4-dibromo-2-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 249.93
Poids de la formule 247.8836