Learn More
1,4-dibromo-2-nitrobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458703 100 g 100g
11448703 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11458703 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10472.22
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3460-18-2 | C6H3Br2NO2 | 280.903 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used as an application intermediate. Some of the other applications include HPLC, NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire d’application. Parmi les autres applications, on compte la HPLC, la RMN.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3460-18-2
Formule moléculaire C6H3Br2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 280.903
Numéro MDL MFCD00007046
Clé InChI WRGKKASJBOREMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromonitrobenzene, 1,4-dibromo-2-nitro-benzene, benzene, 1,4-dibromo-2-nitro, 2,5-dibromo-1-nitrobenzene, rarechem fh 1w 0042, pubchem3899, 1,4-dibromonitrobenzene, 2,5-dibromo nitrobenzene, 2,5-dibromo-nitrobenzene, acmc-1ahj1
CID PubChem 77004
Nom IUPAC 1,4-dibromo-2-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Point de fusion 82°C to 85°C
Densité 2.374
Quantité 100 g
Beilstein 1950425
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 280.91
Pourcentage de pureté 99%