Learn More
1,4-dibromobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11498773 2500 g 2500g
11434220 50 g 50g
11488773 100 g 100g
11444220 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11498773 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10517.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
1,4-Dibromobenzene is used in the synthesis of 2,5-dibromoacetophenone, triarylamines and trans- stilbenes. It is widely used as a heavy liquid solvent as well as a motor oil additive. It finds application as an intermediate in the manufacture of organic chemicals such as dyes, pharmaceuticals and flame retardants for polymeric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-dibromobenzène est utilisé dans la synthèse du 2,5-dibromoacétophénone, des triarylamines et des trans-stilbènes. Il est largement utilisé comme solvant liquide lourd ainsi que comme additif d’huile moteur. Il s’utilise comme intermédiaire dans la fabrication de produits chimiques organiques tels que les colorants, les produits pharmaceutiques et les retardateurs de flamme pour les matériaux polymères.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le benzène, le chloroforme, le toluène et le tétrachlorure de carbone. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Évitez la chaleur et la lumière excessives. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-37-6
Formule moléculaire C6H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 235.91
Numéro MDL MFCD00000089
Clé InChI SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
CID PubChem 7804
ChEBI CHEBI:37150
Nom IUPAC 1,4-dibromobenzène
SMILES BrC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dibromobenzene
Point de fusion 86°C to 90°C
Densité 1.841 g/mL
Point d’ébullition 219°C to 220°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Indice de réfraction 1.5742
Quantité 2500 g
Numéro UN 3077
Beilstein 1904543
Merck Index 14,3019
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,benzene,chloroform,toluene and carbon tetrachloride. Insoluble in ether.
Poids de la formule 235.91
Pourcentage de pureté 98%