Learn More
1,4-dibromobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10366220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
Code produit. 10366220
Marque: Thermo Scientific 112730010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-37-6 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-37-6
Formule moléculaire C6H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 235.91
Numéro MDL MFCD00000089
Clé InChI SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
CID PubChem 7804
ChEBI CHEBI:37150
Nom IUPAC 1,4-dibromobenzène
SMILES BrC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dibromobenzene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 86°C to 89°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 1.8400g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H4Br2
Quantité 1 kg
Beilstein 05, 211
Merck Index 15, 3024
Poids de la formule 235.91
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Crystals