Learn More
1,4-Dibromobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dibromobenzene |
| CAS | 106-37-6 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Br2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Benzene, p-dibromo- (8CI), 1,4-Dibromobenzene, NSC 33942, p-Bromophenyl bromide, p-Dibromobenzene, p-Phenylene dibromide, para-Dibromobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H |
| SMILES | Brc1ccc(Br)cc1 |
| Nom IUPAC | 1,4-dibromobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.9 |
| Poids de la formule | 233.868 |