Learn More
1,4-dibromobutane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419153 100 g 100g
11424220 10 g 10g
11429153 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419153 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11669.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-52-1 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
1,4-Dibromobutane is used as an intermediate involved in the synthesis of active pharmaceutical ingredient and other organic compounds. It is also used in the investigation of metabolism of two halopropanes such as 1,3-dichloropropane and 2,2-dichloropropane. Further, it acts as a reagent to prepare diazadioxa oxovanadium(IV) macrocyclic complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-dibromobutane est utilisé comme intermédiaire impliqué dans la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs et d’autres composés organiques. Il est également utilisé dans l’étude du métabolisme de deux halopropanes tels que 1,3-dichloropropane et 2,2-dichloropropane. De plus, il agit comme réactif pour préparer des complexes macrocycliques diazadioxa oxovanadium(IV).
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-52-1
Formule moléculaire C4H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 215.916
Numéro MDL MFCD00000261
Clé InChI ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
CID PubChem 8056
Nom IUPAC 1,4-dibromobutane
SMILES C(CCBr)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibromobutane
Point de fusion -20°C
Densité 1.82
Point d’ébullition 194°C to 196°C
Point d’éclair 131°C (267°F)
Formule linéaire Br(CH2)4Br
Indice de réfraction 1.5186
Quantité 100 g
Beilstein 1071199
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 215.93
Pourcentage de pureté ≥98%