Learn More
1,4-dibromobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10347340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10347340 100 mL Flacon en verre 100mL
15710819 500 mL Flacon en verre 500mL
10032833 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10347340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161281000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-52-1 | C4H8Br2 | 215.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-52-1
Formule moléculaire C4H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 215.92
Numéro MDL MFCD00000261
Clé InChI ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
CID PubChem 8056
Nom IUPAC 1,4-dibromobutane
SMILES C(CCBr)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dibromobutane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -20°C
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 1.8080g/mL
Point d’ébullition 197°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)4Br
Indice de réfraction 1.5176 to 1.5196
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 120
Fieser 13,313
Gravité spécifique 1.808
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in all usual organic solvents and alcohols,soluble in chloroform
Poids de la formule 215.92
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dibromobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.