Learn More
1,4-Dibromobutane, TRC
Code produit 30387579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387579 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387579 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD425130100G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibromobutane
CAS 110-52-1
Formule moléculaire C4H8Br2
Quantité 100 g
Synonyme 1,4-Dibromobutane, NSC 71435, Tetramethylene Dibromide, Tetramethylenebromide, α,ω-Dibromobutane
Formule InChI InChI=1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMILES BrCCCCBr
Nom IUPAC 1,4-dibromobutane
Poids moléculaire (g/mol) 215.91
Poids de la formule 213.8993