Learn More
1,4-dibromonaphtalène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10351581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10351581 5 g Flacon en verre 5g
10294701 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10351581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406500050
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 83-53-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-53-4
Formule moléculaire C10H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 285.97
Numéro MDL MFCD00041823
Clé InChI IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g
CID PubChem 66521
Nom IUPAC 1,4-dibromonaphtalène
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dibromonaphthalene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 80.0°C to 82.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 285.96
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Dibromonaphthalene
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.