Learn More
1,4-dibromonaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483687 25 g 25g
11473687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18171.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 83-53-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-53-4
Formule moléculaire C10H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 285.97
Numéro MDL MFCD00041823
Clé InChI IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g
CID PubChem 66521
Nom IUPAC 1,4-dibromonaphthalene
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibromonaphthalene
Point de fusion 80°C to 82°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 285.97
Pourcentage de pureté 98%