Learn More
1,4-Dibromonaphtalène, TRC
Code produit 30375772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375772 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375772 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42542525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibromonaphthalene
CAS 83-53-4
Formule moléculaire C10 H6 Br2
Quantité 25 g
Synonyme Naphthalene, 1,4-dibromo- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,4-Dibromonaphthalene (ACI)
Formule InChI InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMILES Brc1ccc(Br)c2ccccc12
Nom IUPAC 1,4-dibromonaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 285.96
Poids de la formule 283.8836