Learn More
1,4-Dibromonaphtalène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dibromonaphthalene |
| CAS | 83-53-4 |
| Formule moléculaire | C10 H6 Br2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Naphthalene, 1,4-dibromo- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,4-Dibromonaphthalene (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H |
| SMILES | Brc1ccc(Br)c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1,4-dibromonaphtalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 285.96 |
| Poids de la formule | 283.8836 |