Learn More
1,4-Dibromopentane, TRC
Code produit 30366692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366692 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30366692 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD0713105G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibromopentane
CAS 626-87-9
Formule moléculaire C5H10Br2
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H10Br2/c1-5(7)3-2-4-6/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CC(Br)CCCBr
Nom IUPAC 1,4-dibromopentane
Poids moléculaire (g/mol) 229.95
Poids de la formule 227.9149