Learn More
1,4-dibromotétrafluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449296
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449296 1 g 1g
11453647 5 g 5g
11463647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18135.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 344-03-6 | C6Br2F4 | 307.87 g/mol
It is used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire chimique.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344-03-6
Formule moléculaire C6Br2F4
Poids moléculaire (g/mol) 307.87
Numéro MDL MFCD00000309
Clé InChI QFTZULJNRAHOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-dibromotetrafluorobenzene, p-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,4-dibromo-2,3,5,6-tetrafluoro, benzene, 1,4-dibromotetrafluoro, 1,3,5,6-tetrafluorobenzene, benzene,4-dibromotetrafluoro, emolecules 536967, tetrafluoro-1,4-dibromo benzene, perfluoro-1,4-dibromobenzene
CID PubChem 67653
Nom IUPAC 1,4-dibromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
SMILES FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(F)=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Point de fusion 78°C to 81°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 307.87
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dibromotetrafluorobenzene